3,5-Dichlorpyridin-N-oxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901695-100G
OR901695-25G
APOSOR901695-100GEA
0
CHF
APOSOR901695-100G
APOSOR901695-25G
3,5-Dichlorpyridin-N-oxid 98%
3,5-Dichlorpyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₃Cl₂NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00955620 CAS-Nummer: 15177-57-8 |