2-Methoxy-6,8-dimethylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901693-1G OR901693-25G OR901693-5G
APOSOR901693-1GEA 174 CHF
APOSOR901693-1G APOSOR901693-25G APOSOR901693-5G
2-Methoxy-6,8-dimethylchinolin 98%
2-Methoxy-6,8-dimethylchinolin
Formel: C₁₂H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143628
CAS-Nummer: 861581-28-4