6-Phenyl-2-pyridone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Phenylpyridin-2(1H)-one
OR901687-1G
OR901687-5G
APOSOR901687-1GEA
262
CHF
APOSOR901687-1G
APOSOR901687-5G
6-Phenyl-2-pyridone 98%
6-Phenyl-2-pyridone
Formel:
C₁₁H₉NO MW: 171,20 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059760 CAS-Nummer: 19006-82-7 |