6-Brom-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR901681-1G OR901681-25G OR901681-5G
APOSOR901681-1GEA 0 CHF
APOSOR901681-1G APOSOR901681-25G APOSOR901681-5G
6-Brom-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₆BrNO₂
Melting Pt: 220…225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00461173
CAS-Nummer: 24036-52-0