2-Chlor-6,8-dimethylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901674-1G
OR901674-25G
OR901674-5G
APOSOR901674-1GEA
149
CHF
APOSOR901674-1G
APOSOR901674-25G
APOSOR901674-5G
2-Chlor-6,8-dimethylchinolin 98%
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15143624 CAS-Nummer: 139719-23-6 |