2-Chinolylmethylether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901672-1G OR901672-5G
APOSOR901672-1GEA 144 CHF
APOSOR901672-1G APOSOR901672-5G
2-Chinolylmethylether 98%
2-Chinolylmethylether
Formel: C₁₀H₉NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01070847
CAS-Nummer: 6931-16-4