2,8-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901662-25G
APOSOR901662-25GEA 170 CHF
APOSOR901662-25G
2,8-Dichlorchinolin 98%
2,8-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00832077
CAS-Nummer: 4470-83-1