3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxypicolinaldehyde
OR901629-1G OR901629-5G
APOSOR901629-1GEA 173 CHF
APOSOR901629-1G APOSOR901629-5G
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664031
CAS-Nummer: 1849-53-2