2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methoxypicolinonitrile, 3-methoxypyridine-2-carbonitrile
OR901628-1G
OR901628-5G
APOSOR901628-1GEA
174
CHF
APOSOR901628-1G
APOSOR901628-5G
2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
2-Cyano-3-methoxypyridine
Formel:
C₇H₆N₂O MW: 134.14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07374875 CAS-Nummer: 24059-89-0 |