5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9015-1G OR9015-250MG
APOSOR9015-1GEA 336 CHF
APOSOR9015-1G APOSOR9015-250MG
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₃BrClNO₂S
Melting Pt: 60…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235263
CAS-Nummer: 65001-21-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III