3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR9013-25GEA 179 CHF
APOSOR9013-25G APOSOR9013-5G
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Formel: C₉H₇BrN₂O
MW: 239,07 g/mol
Melting Pt: 200 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412060
CAS-Nummer: 62235-61-4
UN: 1759
ADR: 8,III