2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
OR901254-100G OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA 94 CHF
APOSOR901254-100G APOSOR901254-500G
2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003181
CAS-Nummer: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3,III