4-Aminobenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
OR9011-100G OR9011-25G OR9011-5G
APOSOR9011-100GEA 129 CHF
APOSOR9011-100G APOSOR9011-25G APOSOR9011-5G
4-Aminobenzylalkohol 98%
4-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Melting Pt: 61…63 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00014782
CAS-Nummer: 623-04-1
EINECS: 210-767-5