Propoxybenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Phenyl propyl ether
OR900706-1G OR900706-5G
APOSOR900706-1GEA 40.1 CHF
APOSOR900706-1G APOSOR900706-5G
Propoxybenzene 98%
Propoxybenzene
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039935
CAS-Nummer: 622-85-5