1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900600-1G OR900600-25G OR900600-5G
APOSOR900600-1GEA 122 CHF
APOSOR900600-1G APOSOR900600-25G APOSOR900600-5G
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile
Formel: C₉H₁₆N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00086186
CAS-Nummer: 16499-30-2