4-Chlor-2-methylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900545-5G
APOSOR900545-5GEA
200
CHF
APOSOR900545-5G
4-Chlor-2-methylbenzylalkohol 98%
4-Chlor-2-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO MW: 156,61 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06201140 CAS-Nummer: 129716-11-6 |