4-(Cyclopropylamino)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900312-25G
APOSOR900312-25GEA
319
CHF
APOSOR900312-25G
4-(Cyclopropylamino)benzonitril 98%
4-(Cyclopropylamino)benzonitril
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,20 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11135501 CAS-Nummer: 1019607-55-6 |