3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
OR900149-100G
APOSOR900149-100GEA 202 CHF
APOSOR900149-100G
3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol 98%
3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol
Formel: C₆H₁₂OSi
MW: 128,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002913
CAS-Nummer: 5272-36-6