5-Brom-3-nitro-2-pyridincarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Bromo-2-cyano-3-nitropyridine, 5-Bromo-3-nitropicolinonitrile, 5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
OR8996-100G OR8996-25G OR8996-5G
APOSOR8996-100GEA 393 CHF
APOSOR8996-100G APOSOR8996-25G APOSOR8996-5G
5-Brom-3-nitro-2-pyridincarbonitril
5-Brom-3-nitro-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₂BrN₃O₂
MW: 228,0030 g/mol
Melting Pt: 101…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657551
CAS-Nummer: 573675-25-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III