2-Chlor-5-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-pyridinol, 6-Chloro-3-pyridinol
OR8994-100G OR8994-25G OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA 243 CHF
APOSOR8994-100G APOSOR8994-25G APOSOR8994-500G
2-Chlor-5-hydroxypyridin 98%
2-Chlor-5-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Melting Pt: 158…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234050
CAS-Nummer: 41288-96-4