2-Chlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8981-1G OR8981-5G OR8981-25G
APOSOR8981-1GEA 26.2 CHF
APOSOR8981-1G APOSOR8981-5G APOSOR8981-25G
2-Chlor-4-pyridinboronsäure
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Melting Pt: 155…164 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788416
CAS-Nummer: 458532-96-2