(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8970-1G OR8970-5G
APOSOR8970-1GEA 25.8 CHF
APOSOR8970-1G APOSOR8970-5G
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Dichte: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 76,7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792499
CAS-Nummer: 37675-18-6