2-Amino-1,3,5-triazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3,5-Triazin-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-ylamine
OR8949-1G
APOSOR8949-1GEA 205 CHF
APOSOR8949-1G
2-Amino-1,3,5-triazin 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Formel: C₃H₄N₄
Melting Pt: 219…224 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023179
CAS-Nummer: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6