2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8940-1G OR8940-25G
APOSOR8940-1GEA 0 CHF
APOSOR8940-1G APOSOR8940-25G
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Melting Pt: 65…69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052341
CAS-Nummer: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8,II