4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8938-25G OR8938-5G
APOSOR8938-25GEA 358 CHF
APOSOR8938-25G APOSOR8938-5G
4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Melting Pt: 57…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094696
CAS-Nummer: 72256-93-0
UN: 3261
ADR: 8,II