Di-tert-butyldisulfid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
OR8920-100ML OR8920-500ML
APOSOR8920-100MLEA 149 CHF
APOSOR8920-100ML APOSOR8920-500ML
Di-tert-butyldisulfid
Di-tert-butyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008838
CAS-Nummer: 110-06-5