5-Brom-2-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 187 CHF
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Brom-2-methoxyphenol
5-Brom-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
MW: 203,0300 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/20mmHg
Melting Pt: 63…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673137
CAS-Nummer: 37942-01-1