2-Amino-3-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8879-1G OR8879-5G
APOSOR8879-1GEA 108 CHF
APOSOR8879-1G APOSOR8879-5G
2-Amino-3-methoxypyridin 97%
2-Amino-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374874
CAS-Nummer: 10201-71-5