2,3,5-Trichlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
OR8867-5G
APOSOR8867-5GEA 90.5 CHF
APOSOR8867-5G
2,3,5-Trichlorphenylboronsäure 98%
2,3,5-Trichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01630856
CAS-Nummer: 212779-19-6