2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8834-25G OR8834-5G OR8834-100G
APOSOR8834-25GEA 80.1 CHF
APOSOR8834-25G APOSOR8834-5G APOSOR8834-100G
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formel: C₇H₉NO₃S
Melting Pt: 295…299 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006452
CAS-Nummer: 53054-76-5
EINECS: 258-331-3
UN: 2585
ADR: 8,III