3,4-Dichlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 26.2 CHF
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dichlorpyridin
3,4-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147.99 g/mol
Melting Pt: 22…23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861989
CAS-Nummer: 55934-00-4