3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
OR8813-25G
OR8813-5G
OR8813-1G
APOSOR8813-25GEA
195
CHF
APOSOR8813-25G
APOSOR8813-5G
APOSOR8813-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Melting Pt: 75…77 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016684 CAS-Nummer: 5396-18-9 |