3,5-Diiodsalicylaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
OR8810-100G
APOSOR8810-100GEA 152 CHF
APOSOR8810-100G
3,5-Diiodsalicylaldehyd 98%
3,5-Diiodsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Melting Pt: 105…107 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003321
CAS-Nummer: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2