4-Hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
OR8809-100G OR8809-25G OR8809-5G
APOSOR8809-100GEA 0 CHF
APOSOR8809-100G APOSOR8809-25G APOSOR8809-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd
Formel: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Melting Pt: 202…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014670
CAS-Nummer: 1948-40-9