4-Chlor-1-methylpiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8801-1G
APOSOR8801-1GEA 17.6 CHF
APOSOR8801-1G
4-Chlor-1-methylpiperidin 98%
4-Chlor-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₂ClN
MW: 133,6192 g/mol
Siedepunkt: 160…165 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044489
CAS-Nummer: 5570-77-4
EINECS: 226-942-4
UN: 1993
ADR: 3,III