D(+)-α-Acetobromglucose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
OR8800T-25G
OR8800T-5G
APOSOR8800T-25GEA
187
CHF
APOSOR8800T-25G
APOSOR8800T-5G
D(+)-α-Acetobromglucose
D(+)-α-Acetobromglucose
Formel:
C₁₄H₁₉BrO₉ MW: 411,2 g/mol Melting Pt: 89…90 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00063254 CAS-Nummer: 572-09-8 EINECS: 209-339-0 |