4-Methylpiperidin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8800-100ML OR8800-25ML OR8800-500ML
APOSOR8800-100MLEA 0 CHF
APOSOR8800-100ML APOSOR8800-25ML APOSOR8800-500ML
4-Methylpiperidin
4-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 123…124 °C
Melting Pt: 44320 °C
Dichte: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006005
CAS-Nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3+8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR