2-Nitrobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8788-100G OR8788-25G OR8788-5G
APOSOR8788-100GEA 105 CHF
APOSOR8788-100G APOSOR8788-25G APOSOR8788-5G
2-Nitrobenzolsulfonamid 98%
2-Nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Melting Pt: 188…194 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009807
CAS-Nummer: 5455-59-4