5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8769-5G
APOSOR8769-5GEA 0 CHF
APOSOR8769-5G
5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Melting Pt: 143…148 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006108
CAS-Nummer: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7