2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8768-100G
OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA
102
CHF
APOSOR8768-100G
APOSOR8768-25G
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163.01 g/mol Siedepunkt: 219 °C Melting Pt: 44…47 °C Flash-Pt: 113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006064 CAS-Nummer: 5424-21-5 EINECS: 226-563-4 UN: 3263 ADR: 8 II |