4-Methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8764-25G OR8764-5G OR8764-100G
APOSOR8764-25GEA 31.4 CHF
APOSOR8764-25G APOSOR8764-5G APOSOR8764-100G
4-Methoxypyridin
4-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
Siedepunkt: 191 °C
Melting Pt: 4 °C
Dichte: 1.075 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 74 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00674049
CAS-Nummer: 620-08-6
EINECS: 210-624-7