4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8763-1G OR8763-5G OR8763-10G
APOSOR8763-1GEA 26.2 CHF
APOSOR8763-1G APOSOR8763-5G APOSOR8763-10G
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Melting Pt: 70…73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08543468
CAS-Nummer: 15513-48-1