D-Phenylalaninol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
OR8744-100G
OR8744-25G
APOSOR8744-100GEA
315
CHF
APOSOR8744-100G
APOSOR8744-25G
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Formel:
C₉H₁₃NO MW: 151,2 g/mol Melting Pt: 89…95 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064298 CAS-Nummer: 5267-64-1 UN: 3259 ADR: 8,III |