3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(Benzylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR8718-1G
OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA
314
CHF
APOSOR8718-1G
APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ MW: 279,34 g/mol Melting Pt: 48…52 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037900 CAS-Nummer: 289889-03-8 |