3-Bromo-2-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8711-1G OR8711-5G
APOSOR8711-1GEA 0 CHF
APOSOR8711-1G APOSOR8711-5G
3-Bromo-2-iodopyridine
3-Bromo-2-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
Siedepunkt: 138…139 °C/8mmHg
Melting Pt: 50…52 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08543471
CAS-Nummer: 408502-43-2