8-Bromchinolin-2(1H)-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8708-1G OR8708-5G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 27.9 CHF
APOSOR8708-1G APOSOR8708-5G APOSOR8708-10G
8-Bromchinolin-2(1H)-on 98%
8-Bromchinolin-2(1H)-on
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Melting Pt: 185…186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741409
CAS-Nummer: 67805-67-8