1-Methyl-4-indolboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR8699-1G OR8699-50MG OR8699-5G
APOSOR8699-1GEA 172 CHF
APOSOR8699-1G APOSOR8699-50MG APOSOR8699-5G
1-Methyl-4-indolboronsäurepinakolester 97%
1-Methyl-4-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₀BNO₂
MW: 257.1400 g/mol
Melting Pt: 95…96 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08690266
CAS-Nummer: 898289-06-0