3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8677-1G OR8677-250MG
APOSOR8677-1GEA 381 CHF
APOSOR8677-1G APOSOR8677-250MG
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₅NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782420
CAS-Nummer: 884507-42-0
UN: 2735
ADR: 8,III