2-Piperidinoisonicotinonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8649-1G OR8649-250MG
APOSOR8649-1GEA 64.5 CHF
APOSOR8649-1G APOSOR8649-250MG
2-Piperidinoisonicotinonitril 97%
2-Piperidinoisonicotinonitril
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Melting Pt: 55…57.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200992
CAS-Nummer: 127680-89-1