3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR8638-250MG
APOSOR8638-250MGEA 330 CHF
APOSOR8638-250MG
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Melting Pt: 133…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00460466
CAS-Nummer: 886851-66-7